Learn More
Diisopropyl Azodicarboxylate, TRC
Codice prodotto. 30375733
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30375733 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30375733 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD45524010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diisopropyl Azodicarboxylate
CAS 2446-83-5
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C8H14N2O4
Quantità 10 g
Sinonimo 1,2-Diazenedicarboxylic Acid 1,2-Bis(1-methylethyl) Ester, Azodiformic Acid Diisopropyl Ester, DIAD, Diisopropyl Azodiformate, Diisopropyl diazodicarboxylate
InChI Formula InChI=1S/C8H14N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3/b10-9+
SMILES CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C
Molecular Weight (g/mol) 202.21
Peso formulazione 202.0954
Percent Purity >95