Learn More
Diisopropyl Azodicarboxylate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diisopropyl Azodicarboxylate |
| CAS | 2446-83-5 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C8H14N2O4 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 1,2-Diazenedicarboxylic Acid 1,2-Bis(1-methylethyl) Ester, Azodiformic Acid Diisopropyl Ester, DIAD, Diisopropyl Azodiformate, Diisopropyl diazodicarboxylate |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H14N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3/b10-9+ |
| SMILES | CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 202.21 |
| Peso formulazione | 202.0954 |
| Vedi altri risultati |