missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ (-)-Diisopropyl D-tartrate, 98%

Marca:  Alfa Aesar™ A17362.22

Dettagli aggiuntivi : CAS : 62961-64-2 Peso : 0.10000kg

Quantità 100g

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11403607

  • 192.00€ / 100g


In stock, pronto per la spedizione: 2
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Identificatori chimici

62961-64-2
234.248
XEBCWEDRGPSHQH-YUMQZZPRSA-N
112972
CC(C)OC(=O)C(C(C(=O)OC(C)C)O)O
C10H18O6
MFCD00008876
diisopropyl d-tartrate, 2s,3s-diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, --diisopropyl d-tartrate, -diisopropyl-d-tartrate, d---tartaric acid diisopropyl ester, diisopropyl d---tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, bis 1-methylethyl ester, 2s,3s, d---diisopropyl tartrate, d-dipt, --d-tartaric acid diisopropyl ester, diisoprropyl-d-tartrate
dipropan-2-yl (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate

Specifica

(-)-Diisopropyl D-tartrate
110°C (230°F)
1.44
100g
C10H18O6
5265431
XEBCWEDRGPSHQH-YUMQZZPRSA-N
dipropan-2-yl (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate
112972
98%
1.117
−16° (Neat)
150°C to 151°C (11mmHg)
62961-64-2
MFCD00008876
diisopropyl d-tartrate, 2s,3s-diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, --diisopropyl d-tartrate, -diisopropyl-d-tartrate, d---tartaric acid diisopropyl ester, diisopropyl d---tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, bis 1-methylethyl ester, 2s,3s, d---diisopropyl tartrate, d-dipt, --d-tartaric acid diisopropyl ester, diisoprropyl-d-tartrate
CC(C)OC(=O)C(C(C(=O)OC(C)C)O)O
234.248
234.25
Videos
SDS Documenti