Learn More
Diisopropyl fluorophosphate, 99%
Codice prodotto. 10316180 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10316180 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10316180 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 115230010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 55-91-4 | C6H14FO3P | 184.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diisopropyl fluorophosphate
CAS 55-91-4
Punto di fusione -82.0°C
Densità 1.0550g/mL
Punti di ebollizione 62.0°C (9.0 mmHg)
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Ampoule
Formula molecolare C6H14FO3P
Formula lineare [(CH3)2CHO]2P(O)F
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,5222
Gravità specifica 1.055
Sinonimo isoflurophate, diisopropyl fluorophosphate, diisopropylfluorophosphate, fluostigmine, isofluorphate, neoglaucit, diflupyl, dyflos, isoflurophosphate, diflurophate
Informazioni di solubilità Solubility in water: 14.5g/L in water (25°C)- decomposes. Other solubilities: soluble in vegetable oils,alcohols and ether,not very soluble in mineral oils
InChI Key MUCZHBLJLSDCSD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)OP(=O)(OC(C)C)F
IUPAC Name 2-[fluoro(propan-2-yloxy)phosphoryl]oxypropane
Molecular Weight (g/mol) 184.15
PubChem CID 5936
ChEBI CHEBI:17941
Peso formulazione 184.15
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diisopropyl fluorophosphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.