Learn More
Diisopropyl Hydrazine-1,2-dicarboxylate, Mikromol™
Descrizione
Diisopropyl Hydrazine-1,2-dicarboxylate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diisopropyl Bicarbamate |
| CAS | 19740-72-8 |
| Nomi componenti o analita | Diisopropyl Bicarbamate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H16 N2 O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Diisopropyl bicarbamate, Diisopropyl Hydrazine-1,2-dicarboxylate, Orlistat Related Compound B |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H16N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H,9,11)(H,10,12) |
| SMILES | CC(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)C |
| IUPAC Name | propan-2-yl N-(propan-2-yloxycarbonylamino)carbamate |
| Vedi altri risultati |