Learn More
(+)-Diisopropyl L-tartrate, 97%
Codice prodotto. 11468776
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11468776 25 g 25g
11478776 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11468776 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16941.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2217-15-4 | C10H18O6 | 234.248 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2217-15-4
Formula molecolare C10H18O6
Molecular Weight (g/mol) 234.248
Numero MDL MFCD00064450
InChI Key XEBCWEDRGPSHQH-HTQZYQBOSA-N
Sinonimo +-diisopropyl l-tartrate, 2r,3r-diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, di-isopropyl tartrate, diisoprropyl-l-tartrate, +-dipt, l-+-tartaric acid diisopropyl ester, diisopropyl l-tartrate, l-+-diisopropyl-tartrate, l-dipt, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, bis 1-methylethyl ester, r,r-+/-, 1,4-diisopropyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate
PubChem CID 6453580
IUPAC Name dipropan-2-yl (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate
SMILES CC(C)OC(=O)C(C(C(=O)OC(C)C)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-Diisopropyl L-tartrate
Densità 1.117
Punti di ebollizione 150°C to 151°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità 110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.44
Quantità 25 g
Beilstein 1727863
Optical Rotation +16° (Neat)
Peso formulazione 234.25
Percent Purity ≥98%