Learn More
Diisopropyl phosphite, 98%
Codice prodotto. 10050810 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10050810 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10050810 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 115261000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1809-20-7 | C6H15O3P | 166.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Materiale o nome chimico Diisopropyl phosphite
Nota nome 98%
CAS 1809-20-7
Colore Colorless
Densità 0.9970g/mL
Punti di ebollizione 71°C (8.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H15O3P
Formula lineare [(CH3)2CHO]2P(O)H
Indice di rifrazione 1.4065 to 1.4085
Numero MDL MFCD00117905
Quantità 100 g
Beilstein 01, 363
Gravità specifica 0.997
Sinonimo diisopropylphosphite, acmc-1bsaz, phosphorous acid diisopropyl anion, phosphorous acid, bis 1-methylethyl ester
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in acetone,alcohols and benzene
InChI Key IWEDBEZKWHRUJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)OP([O-])OC(C)C
IUPAC Name dipropan-2-yl phosphite
Molecular Weight (g/mol) 166.16
PubChem CID 21884976
Peso formulazione 166.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropyl phosphite
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.