Learn More
Diisopropyl phosphite, 98%
Descripción
Diisopropyl phosphite is used as antiwear lubricant additive together with triphenyl thiophosphate on T8 steel/Al2O3 ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diisopropyl phosphite is used as antiwear lubricant additive together with triphenyl thiophosphate on T8 steel/Al2O3 ceramics.
Solubility
Soluble in water, chloroform.
Notes
Moisture sensitive. Store under inert gas. Store away from oxidizing agents, water/ moisture.
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | Diisopropyl phosphite |
| Densità | 0.99 |
| Punti di ebollizione | 72°C to 75°C (10 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 112°C (234°F) |
| Formula lineare | [(CH3)2CHO]2P(O)H |
| Indice di rifrazione | 1.4075 |
| Quantità | 25 g |
| Sensibilità | Moisture sensitive |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water,chloroform. |
| Peso formulazione | 166.16 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Diisopropyl phosphonate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl phosphonate
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.