Learn More
Diisopropylamine 2,2-Dichloroacetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diisopropylamine 2,2-Dichloroacetate |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H15N.C2H2Cl2O2/c1-5(2)7-6(3)4;3-1(4)2(5)6/h5-7H,1-4H3;1H,(H,5,6) |
| Peso formulazione | 229.0636 |