Learn More
Diisopropylamine, 99.5%, redistilled, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10766573 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10766573 1 L AcroSeal™ Glass Bottle 1L
10308472 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10766573 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 378300010
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-18-9
Formula molecolare C6H15N
Molecular Weight (g/mol) 101.19
Numero MDL MFCD00008862
InChI Key UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine
PubChem CID 7912
IUPAC Name N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CC(C)NC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Diisopropylamine
Punto di fusione -61.0°C
Densità 0.7160g/mL
Punti di ebollizione 84.0°C
Punto d'infiammabilità −17°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare [(CH3)2CH]2NH
Indice di rifrazione 1.3910 to 1.3930
Quantità 1 L
Indice di Merck 15, 3215
Gravità specifica 0.716
Informazioni di solubilità Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,soluble in most common organic solvents
Viscosità 0.4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 101.19
Percent Purity 99.5%
Forma fisica Liquid