Learn More
Diisopropylamine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10656922 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10656922 2.5 L 2.50L
10497160 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10656922 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 149460025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Diisopropylamine, 99%, C6H15N, CAS Number-108-18-9, 2-propanamine, n-1-methylethyl, bis propan-2-yl amine, diisopropylamine, di-isopropylamine, diisopropyl amine, dipa, n-1-methylethyl-2-propanamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, n-isopropylpropan-2-amine, n,n-diisopropylamine, 1L, 04, 154
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-18-9
InChI Key UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine
PubChem CID 7912
IUPAC Name N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CC(C)NC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Diisopropylamine
Nota nome 99%
Punto di fusione -61.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7160g/mL
Punti di ebollizione 84.0°C
Punto d'infiammabilità −17°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C6H15N
Formula lineare [(CH3)2CH]2NH
Indice di rifrazione 1.3910 to 1.3930
Quantità 2.5 L
Numero UN 1158
Beilstein 04, 154
Indice di Merck 15, 3215
Informazioni di solubilità Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, soluble in most common organic solvents
Molecular Weight (g/mol) 101.193
Peso formulazione 101.19
Pressione del vapore 95mbar at 20°C
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid