Learn More
Diisopropylamine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11364489
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11364489 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11364489 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10280.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Diisopropylamine is used as a precursor to prepare lithium diisopropylamide and sulfenamides, which are used in rubber vulcanization. It is also involved in the synthesis of N,N-Diisopropylethylamine (Hünig's base) obtained by alkylation with diethyl sulfate. Diisopropylammonium bromide is a bromide salt of DIPA used as an inert alternative to barium titanate. It is widely used as solvent as well as an intermediate in the the synthesis of pharmaceuticals, dyes, mineral flotation agents and emulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Diisopropylamine is used as a precursor to prepare lithium diisopropylamide and sulfenamides, which are used in rubber vulcanization. It is also involved in the synthesis of N,N-Diisopropylethylamine (Hünig′s base) obtained by alkylation with diethyl sulfate. Diisopropylammonium bromide is a bromide salt of DIPA used as an inert alternative to barium titanate. It is widely used as solvent as well as an intermediate in the the synthesis of pharmaceuticals, dyes, mineral flotation agents and emulsifiers.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Air sensitive. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong acids, strong bases, strong oxidizing agents and plastics.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diisopropylamine
CAS 108-18-9
Punto di fusione -61°C
Densità 0.718 g/mL
Punti di ebollizione 83°C to 84°C
Punto d'infiammabilità -7°C
Intervallo percentuale saggio >99%
Formula molecolare C6H15N
Indice di rifrazione 1.392
Numero MDL MFCD00008862
Quantità 100 mL
Beilstein 605284
Sinonimo diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine
Informazioni di solubilità Miscible with water.
InChI Key UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)NC(C)C
IUPAC Name N-propan-2-ylpropan-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 101.19
PubChem CID 7912
Peso formulazione 101.19