Learn More
Dilauroyl peroxide, 99%
Codice prodotto. 10377021 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10377021 100 g Plastic bottle 100g
10643512 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10377021 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 349741000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
CAS: 105-74-8 | C24H46O4 | 398.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Radical initiators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105-74-8
Formula molecolare C24H46O4
Molecular Weight (g/mol) 398.63
Numero MDL MFCD00008964
InChI Key YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lauroyl peroxide, dilauroyl peroxide, dodecanoyl peroxide, peroxide, bis 1-oxododecyl, laurydol, laurox, alperox c, dodecanoic peroxyanhydride, dyp-97f, peroxyde de lauroyle
PubChem CID 7773
ChEBI CHEBI:82479
IUPAC Name dodecanoyl dodecaneperoxoate
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Specifications
Materiale o nome chimico Dilauroyl peroxide
Nota nome 99%
Punto di fusione 53°C to 57°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Iodometry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare [CH3(CH2)10CO]2O2
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: partly soluble in toluene and hexane
Peso formulazione 398.63
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Dilauroyl peroxide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Perossido organico Tipo C e D
Hazard Statement
  • H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.