Learn More
Dilauroyl Peroxide, TRC
Codice prodotto. 30386605
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30386605 5 g -
30371998 50 g 50g
30372488 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30386605 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD6795455G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-74-8
Formula molecolare C24H46O4
Molecular Weight (g/mol) 398.63
Sinonimo Bis(1-oxododecyl) Peroxide, Alperox C, Alperox F, Dodecanoyl Peroxide, LYP 97, LYP 97F, Laurox Q, Laurox S, Laurox W 40, Laurox W 40GD4, Laurydol, Lup LP, Luperox LP, NSC 670, Peroyl L
IUPAC Name dodecanoyl dodecaneperoxoate
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Dilauroyl Peroxide
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C24H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-28-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
Peso formulazione 398.3396