Learn More
Dilithium tetrabromonickelate(II), 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 11954341 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11954341 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
11964341 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11954341 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 434541000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13826-95-4 | Br4Li2Ni | 392.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13826-95-4 , 109-99-9
Formula molecolare Br4Li2Ni
Molecular Weight (g/mol) 392.19
InChI Key AVJDNPHXGKKFIA-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo di-lithium tetrabromonickelate ii, agn-pc-0nf0dx, lithium tetrabromonickelate ii solution, dilithium tetrabromonickelate ii solution
PubChem CID 11047451
IUPAC Name dilithium;tetrabromonickel(2-)
SMILES [Li+].[Li+].[Ni-2](Br)(Br)(Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Dilithium tetrabromonickelate(II)
Colore Blue-Green to Brown
Forma fisica Solution
Quantità 100 mL
Formula lineare Li2NiBr4
Punto d'infiammabilità −18°C
Peso formulazione 392.19
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 1.065
Densità 1.0650g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dilithium tetrabromonickelate(II), 0.5M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.