Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diltiazem hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10276161 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10276161 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10276161 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 329080010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 33286-22-5 | C22H26N2O4S·HCl | 450.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33286-22-5
Formula molecolare C22H26N2O4S·HCl
Molecular Weight (g/mol) 450.99
Numero MDL MFCD00069252
InChI Key HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
Sinonimo diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem
PubChem CID 62920
ChEBI CHEBI:645509
IUPAC Name [(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetate;hydrochloride
SMILES CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Diltiazem hydrochloride
Punto di fusione 210.0°C to 215.0°C
Colore White
Residuo della combustione 0.1% max.
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,3224
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,formic acid,methanol
Peso formulazione 450.99
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dilthiazem hydrochloride