Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diltiazem hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 15590534 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15590534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15590534 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 329080250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 33286-22-5 | C22H26N2O4S·HCl | 450.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diltiazem hydrochloride
CAS 33286-22-5
Punto di fusione 210.0°C to 215.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Formula molecolare C22H26N2O4S·HCl
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,3224
Sinonimo diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform, formic acid, methanol
InChI Key HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
SMILES CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
IUPAC Name [(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 450.99
PubChem CID 62920
ChEBI CHEBI:645509
Peso formulazione 450.99
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dilthiazem hydrochloride