Learn More
Diltiazem hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458727
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16458727 5 g 5g
16401439 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16458727 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14656
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Diltiazem hydrochloride is a Ca2+ influx inhibitor (slow channel blocker or calcium antagonist).
Diltiazem hydrochloride is a Ca2+ influx inhibitor (slow channel blocker or calcium antagonist).
Specifica
Materiale o nome chimico Diltiazem hydrochloride
CAS 33286-22-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H27ClN2O4S
Quantità 5 g
Sinonimo CRD-401
Informazioni di solubilità H2O : 33.33 mg/mL (73.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CCN1C2=CC=CC=C2S[C@@H](C3=CC=C(OC)C=C3)[C@@H](OC(C)=O)C1=O.Cl
Molecular Weight (g/mol) 450.98
Peso formulazione 450.98
Percent Purity 99.5%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only