Learn More
R&D Systems™ Diltiazem hydrochloride
Descrizione
Antihypertensive and cardioprotective agent; an inhibitor of L-type Ca2+ channels.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diltiazem hydrochloride |
| CAS | 33286-22-5 |
| Quantità | 1 g |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C22H27ClN2O4S |
| Peso formulazione | 450.98 |
| Purezza | 98% |
| Peso molecolare | 450.978 |