Learn More
Diltiazem, TRC
Codice prodotto. 30132723
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
1g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132723 2.5 g 2.50g
18052830 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30132723 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4606282.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42399-41-7
Formula molecolare C22 H26 N2 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 414.52
Sinonimo 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, (2S,3S)-, 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, (2S-cis)-, (2S,3S)-3-(Acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one, (+)-Diltiazem, (+)-cis-Diltiazem, Adizem XL, Balcor, Cartia XT, Coras, Diltia XT, Diltiazem, Dilzem, Dilzem retard, d-Diltiazem, d-cis-Diltiazem
IUPAC Name [(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetate
SMILES COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2OC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Diltiazem
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C22H26N2O4S/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3/t20-,21+/m1/s1
Peso formulazione 414.1613
Percent Purity >95%