Learn More
Dimethenamid, TRC
Codice prodotto. 17998879
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17998879 100 mg 100mg
17948899 10 mg 10mg
17938159 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17998879 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD460580100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87674-68-8
Formula molecolare C12 H18 Cl N O2 S
Molecular Weight (g/mol) 275.79
Sinonimo 2-Chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide, Dimethenamid, Fieldstar, Frontier, SAN 582, SAN 582H
IUPAC Name 2-chloro-N-(2,4-dimethylthiophen-3-yl)-N-(1-methoxypropan-2-yl)acetamide
SMILES COCC(C)N(C(=O)CCl)c1c(C)csc1C
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethenamid
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3
Peso formulazione 275.0747