Learn More
Dimethoate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Dimethoate |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H12NO3PS2/c1-6-5(7)4-12-10(11,8-2)9-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7) |
| Peso formulazione | 228.9996 |