Learn More
Dimethoxydimethylsilane, 95+%, AcroSeal™
Codice prodotto. 10527020 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10527020 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
10595290 1 L AcroSeal™ Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10527020 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 351531000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1112-39-6 | C4H12O2Si | 120.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1112-39-6
Formula molecolare C4H12O2Si
Molecular Weight (g/mol) 120.22
Numero MDL MFCD00025691
InChI Key JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyldimethoxysilane, silane, dimethoxydimethyl, kbm 22, unii-a3qdb1rs1c, dimethyl dimethoxysilane, dimethoxy dimethyl silane, a3qdb1rs1c, dimethoxy-dimethylsilane, dimethyl dimethoxy silane, dimethyl dimethoxy silicane
PubChem CID 66187
IUPAC Name dimethoxydimethylsilane
SMILES CO[Si](C)(C)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethoxydimethylsilane
Punto di fusione -80.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8650g/mL
Punti di ebollizione 81.0°C to 82.0°C
Punto d'infiammabilità −8°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare (CH3)2Si(OCH3)2
Indice di rifrazione 1.3690 to 1.3710
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.865
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water to form methanol
Peso formulazione 120.23
Percent Purity 95+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethoxydimethylsilane