Specifications
| Materiale o nome chimico | Dimethyl 1, 3-acetonedicarboxylate |
| Punto di fusione | 16.0°C to 17.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.1800g/mL |
| Punti di ebollizione | 237.0°C to 241.0°C |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3O2CCH2COCH2CO2CH3 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate
- Attenzione
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.