Learn More
Dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, 97%
Codice prodotto. 10744031 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10744031 100 g Bottiglia in vetro 100g
10560741 25 g Bottiglia in vetro 25g
11975101 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10744031 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 115701000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 1830-54-2 | C7H10O5 | 174.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1830-54-2
Formula molecolare C7H10O5
Molecular Weight (g/mol) 174.15
Numero MDL MFCD00008462
InChI Key RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate, dimethyl 3-oxoglutarate, 1,5-dimethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, dimethyl ester, dimethyl acetonedicarboxylate, acetone dicarboxylic acid, dimethyl ester, glutaric acid, 3-oxo-, dimethyl ester, pentanedioic acid, 3-oxo-, 1,5-dimethyl ester, dimethyl 3-oxopentane-1,5-dioate
PubChem CID 74591
SMILES COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl 1, 3-acetonedicarboxylate
Punto di fusione 16.0°C to 17.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1800g/mL
Punti di ebollizione 237.0°C to 241.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3O2CCH2COCH2CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4430 to 1.4450
Quantità 100 g
Beilstein 03,79
Gravità specifica 1.18
Informazioni di solubilità Solubility in water: 120g/L (20°C). Other solubilities: immiscible with ligroin and cyclohexane,soluble in chloroform and ethyl acetate,soluble in acetone,methanol,143g/L 1 n naoh,165g/L 10 % acetic acid
IUPAC Name dimethyl 3-oxopentanedioate
Peso formulazione 174.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.