Learn More
Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate, 98+%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dimethyl 1, 4-cyclohexanedione-2, 5-dicarboxylate |
| Nota nome | 99+% |
| Punto di fusione | 154°C to 157°C |
| Colore | Green-Yellow to White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 50 g |
| Beilstein | 10, IV, 3514 |
| Peso formulazione | 228.2 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate