missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate (Nitrophenylpyridine Analogue of Nifedipine), Mikromol™

Codice prodotto. 17980386
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17980386 100 mg 100mg
17943836 25 mg 25mg
30460950 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17980386 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0003.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate (Nitrophenylpyridine Analogue of Nifedipine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
CAS 67035-22-7
Nomi componenti o analita Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H16 N2 O6
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Nifedipine Imp. A (EP), Nifedipine Nitrophenylpyridine Analog, Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nitrophenylpyridine Analogue of Nifedipine, Nifedipine Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C17H16N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8H,1-4H3
SMILES COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2[N+](=O)[O-]
IUPAC Name dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 344.32
Quantità 100 mg
Peso formulazione 344.1008 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.