Learn More
Dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate, 99%
Codice prodotto. 10734385 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10734385 50 g Bottiglia in vetro 50g
10071414 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10734385 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427940500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
CAS: 5453-67-8 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5453-67-8
Formula molecolare C9H9NO4
Molecular Weight (g/mol) 195.17
Numero MDL MFCD00134493
InChI Key SNQQJEJPJMXYTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate, 2,6-dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate, pyridine-2,6-dicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl dipicolinate, dimethyl pyridine-2,6-carboxylate, chembl72405, dimethylpyridine-2,6-dicarboxylate, dipicolinic acid dimethyl ester
PubChem CID 79549
IUPAC Name dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl 2, 6-pyridinedicarboxylate
Punto di fusione 123°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 g
Peso formulazione 195.17
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.