Learn More
Dimethyl 2,6-Pyridinedicarboxylate, TRC
Codice prodotto. 30388288
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388288 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47906025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl 2,6-Pyridinedicarboxylate
CAS 5453-67-8
Formula molecolare C9H9NO4
Quantità 25 g
Sinonimo 2,6-Pyridinedicarboxylic Acid 2,6-Dimethyl Ester, 2,6-Bismethoxycarbonylpyridine, 2,6-Dicarbomethoxypyridine, Dipicolinic Acid Dimethyl Ester, NSC 18855
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO4/c1-13-8(11)6-4-3-5-7(10-6)9(12)14-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cccc(n1)C(=O)OC
IUPAC Name dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 195.17
Peso formulazione 195.0532