Learn More
Dimethyl 2-hydroxyethylphosphonate, 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 338160250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 54731-72-5 Peso : 0.07603kg
Quantità 25mL
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10032061
  • 385.00€ / 25mL
Spedizione stimata: 21-09-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
for C-C Bond Formation (Olefination)
Specifica
Identificatori chimici
54731-72-5
154.10
TZPPDWDHNIMTDQ-UHFFFAOYSA-N
2733833
COP(=O)(CCO)OC
C4H11O4P
MFCD00043376
dimethyl 2-hydroxyethylphosphonate, dimethyl 2-hydroxyethyl phosphonate, 2-hydroxyethylphosphonic acid dimethyl ester, 2-hydroxyethyl phosphonic acid dimethyl ester, acmc-1ao1t, 2-diethylphosphono ethan-1-ol, tzppdwdhnimtdq-uhfffaoysa, hydroxyethyldimethylphosphonic acid, 2-dimethoxyphosphoryl ethan-1-ol
2-dimethoxyphosphorylethanol
Specifica
Dimethyl 2-hydroxyethylphosphonate
192°C
Glass bottle
1.247
Colorless to Yellow
95%
94% min. (GC)
(CH3O)2P(O)(CH2)2OH
04, IV, 3584
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
COP(=O)(CCO)OC
154.10
154.1
95%
1.2470g/mL
Authentic
1.4430 to 1.4460
98.0°C to 104.0°C (0.1mmHg)
25mL
54731-72-5
C4H11O4P
MFCD00043376
dimethyl 2-hydroxyethylphosphonate, dimethyl 2-hydroxyethyl phosphonate, 2-hydroxyethylphosphonic acid dimethyl ester, 2-hydroxyethyl phosphonic acid dimethyl ester, acmc-1ao1t, 2-diethylphosphono ethan-1-ol, tzppdwdhnimtdq-uhfffaoysa, hydroxyethyldimethylphosphonic acid, 2-dimethoxyphosphoryl ethan-1-ol
TZPPDWDHNIMTDQ-UHFFFAOYSA-N
2-dimethoxyphosphorylethanol
2733833
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Dimethyl 2-hydroxyethylphosphonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati