Learn More
Dimethyl 2-hydroxyethylphosphonate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10507031 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10507031 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10032061 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10507031 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 338160050
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54731-72-5
Formula molecolare C4H11O4P
Molecular Weight (g/mol) 154.10
Numero MDL MFCD00043376
InChI Key TZPPDWDHNIMTDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl 2-hydroxyethylphosphonate, dimethyl 2-hydroxyethyl phosphonate, 2-hydroxyethylphosphonic acid dimethyl ester, 2-hydroxyethyl phosphonic acid dimethyl ester, acmc-1ao1t, 2-diethylphosphono ethan-1-ol, tzppdwdhnimtdq-uhfffaoysa, hydroxyethyldimethylphosphonic acid, 2-dimethoxyphosphoryl ethan-1-ol
PubChem CID 2733833
IUPAC Name 2-dimethoxyphosphorylethanol
SMILES COP(=O)(CCO)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl 2-hydroxyethylphosphonate
Nota nome 95%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2470g/mL
Punti di ebollizione 98.0°C to 104.0°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 192°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2P(O)(CH2)2OH
Indice di rifrazione 1.4430 to 1.4460
Quantità 5 mL
Beilstein 04, IV, 3584
Gravità specifica 1.247
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 154.1
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethyl 2-hydroxyethylphosphonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.