Learn More
Dimethyl 2-Isobutylmalonate, TRC
Codice prodotto. 30387543
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387543 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30387543 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4605031G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Dimethyl 2-Isobutylmalonate
CAS 39520-24-6
Formula molecolare C9H16O4
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H16O4/c1-6(2)5-7(8(10)12-3)9(11)13-4/h6-7H,5H2,1-4H3
SMILES COC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OC
IUPAC Name dimethyl 2-(2-methylpropyl)propanedioate
Molecular Weight (g/mol) 188.22
Peso formulazione 188.1049