Learn More
Dimethyl 2-Isobutylmalonate, TRC
Codice prodotto. 30386217
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30386217 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30386217 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD460503500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl 2-Isobutylmalonate
CAS 39520-24-6
Formula molecolare C9H16O4
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H16O4/c1-6(2)5-7(8(10)12-3)9(11)13-4/h6-7H,5H2,1-4H3
SMILES COC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OC
IUPAC Name dimethyl 2-(2-methylpropyl)propanedioate
Molecular Weight (g/mol) 188.22
Peso formulazione 188.1049