Learn More
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate, 95%
Codice prodotto. 10175353 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10175353 100 g Bottiglia in vetro 100g
10092360 5 g Bottiglia in vetro 5g
10154480 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10175353 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 177611000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4202-14-6 | C5H11O4P | 166.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4202-14-6
Formula molecolare C5H11O4P
Molecular Weight (g/mol) 166.11
Numero MDL MFCD00008769
InChI Key UOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl 2-oxopropyl phosphonate, dimethyl acetylmethylphosphonate, dimethyl 2-oxopropylphosphonate, dimethyl acetonylphosphonate, 2-oxopropyl phosphonic acid dimethyl ester, 1-dimethoxycarbonyl acetone, acmc-209jmw, dimethoxyphosphoryl acetone
PubChem CID 77872
IUPAC Name 1-dimethoxyphosphorylpropan-2-one
SMILES CC(=O)CP(=O)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Colore Colorless to Brown
Punti di ebollizione 76°C to 79°C (3.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COCH2P(O)(OCH3)2
Indice di rifrazione 1.4380 to 1.441
Quantità 100 g
Peso formulazione 166.11
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid