Learn More
Dimethyl (2-Oxopropyl)phosphonate, TRC
Codice prodotto. 30387212
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387212 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30387212 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4767901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl (2-Oxopropyl)phosphonate
CAS 4202-14-6
Formula molecolare C5H11O4P
Quantità 1 g
Sinonimo (2-Oxopropyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester, (Dimethylphosphono)acetone
InChI Formula InChI=1S/C5H11O4P/c1-5(6)4-10(7,8-2)9-3/h4H2,1-3H3
SMILES O=C(C)CP(OC)(OC)=O
IUPAC Name dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Molecular Weight (g/mol) 166.11
Peso formulazione 166.04