Learn More
Dimethyl 3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate, 97%
Codice prodotto. 11419516
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11419516 5 g 5g
11409516 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11419516 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19238.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1632-19-5 | C8H9NO6 | 215.161 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1632-19-5
Formula molecolare C8H9NO6
Molecular Weight (g/mol) 215.161
Numero MDL MFCD00276587
InChI Key QCPBGHYMHYWRHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl 3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate, maybridge4_003392, acmc-20al76, 2,5-bis hydroxy methoxy methylidene pyrrolidine-3,4-dione, 2,5-dimethyl 3,4-dihydroxy-1h-pyrrole-2,5-dicarboxylate, methyl 3,4-dihydroxy-5-methoxycarbonyl pyrrole-2-carboxylate, 2z,5z-2,5-bis hydroxy methoxy methylidene pyrrolidine-3,4-dione, 1h-pyrrole-2,5-dicarboxylicacid, 3,4-dihydroxy-, 2,5-dimethyl ester
PubChem CID 2727733
IUPAC Name dimethyl 3,4-dihydroxy-1H-pyrrole-2,5-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C(=C(N1)C(=O)OC)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl 3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate
Punto di fusione 209°C to 212°C
Densità 1.248
Punti di ebollizione 268°C to 272°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Peso formulazione 215.16
Percent Purity 97%