Learn More
Dimethyl 3-nitrophthalate, 98%
Codice prodotto. 11316976
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11316976 25 g 25g
11306976 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11316976 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06715.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 13365-26-9 | C10H9NO6 | 239.183 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13365-26-9
Formula molecolare C10H9NO6
Molecular Weight (g/mol) 239.183
Numero MDL MFCD00017184
InChI Key MLQMIKSBTAZNBK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 249912
IUPAC Name dimethyl 3-nitrobenzene-1,2-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl 3-nitrophthalate
Punto di fusione 67°C to 70°C
Quantità 25 g
Beilstein 1885570
Sinonimo dimethyl 3-nitrophthalate, 3-nitrophthalic acid dimethyl ester, 3-nitro-phthalic acid dimethyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-nitro-, 1,2-dimethyl ester, 1,2-dimethyl 3-nitrophthalate, dimethyl nitrophthalate, dimethyl3-nitrophthalate, maybridge1_000481, acmc-20al75, methyl 2-methoxycarbonyl-3-nitrobenzoate
Peso formulazione 239.19
Percent Purity 98%