Learn More
Dimethyl-4,4’-dithiobiscinnamate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (4,4'-Dicinnamoyldisulfide)dimethyl Ester |
| CAS | 94549-87-8 |
| Formula molecolare | C20H18O4S2 |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H18O4S2/c1-23-19(21)13-7-15-3-9-17(10-4-15)25-26-18-11-5-16(6-12-18)8-14-20(22)24-2/h3-14H,1-2H3/b13-7+,14-8+ |
| SMILES | COC(=O)\C=C\c1ccc(SSc2ccc(\C=C\C(=O)OC)cc2)cc1 |
| IUPAC Name | methyl (E)-3-[4-[[4-[(E)-3-methoxy-3-oxoprop-1-enyl]phenyl]disulfanyl]phenyl]prop-2-enoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 386.48 |
| Peso formulazione | 386.0647 |