Learn More
Dimethyl 5-bromoisophthalate, 98%
Codice prodotto. 11420150
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11420150 5 g 5g
11410150 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11420150 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50629.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 51760-21-5 | C10H9BrO4 | 273.082 g/mol
Dimethyl 5-bromoisophthalate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dimethyl 5-bromoisophthalate is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51760-21-5
Formula molecolare C10H9BrO4
Molecular Weight (g/mol) 273.082
Numero MDL MFCD00078709
InChI Key QUJINGKSNJNXEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl 5-bromoisophthalate, 5-bromoisophthalic acid dimethyl ester, dimethyl-5-bromoisophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-bromo-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-bromobenzene-1,3-dicarboxylate, dimethyl5-bromoisophthalate, 5-bromo-isophthalic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-bromo-, 1,3-dimethyl ester, methyl 5-bromo-3-methoxycarbonyl benzoate, 5-bromoisophthalic acid, dimethyl ester
PubChem CID 103954
IUPAC Name dimethyl 5-bromobenzene-1,3-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl 5-bromoisophthalate
Punto di fusione 88°C to 90°C
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 273.08
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethyl 5-bromoisophthalate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl 5-bromoisophthalate