Learn More
Dimethyl 5-Hydroxyisophthalate, TRC
Codice prodotto. 30372963
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30372963 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30372963 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47361510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl 5-Hydroxyisophthalate
CAS 13036-02-7
Formula molecolare C10H10O5
Quantità 10 g
Sinonimo 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid 1,3-Dimethyl Ester, 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 1-Hydroxy-3,5-bis(methoxycarbonyl)benzene, 3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenol, 5-Hydroxyisophthalic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylate
InChI Formula InChI=1S/C10H10O5/c1-14-9(12)6-3-7(10(13)15-2)5-8(11)4-6/h3-5,11H,1-2H3
SMILES OC1=CC(C(OC)=O)=CC(C(OC)=O)=C1
IUPAC Name dimethyl 5-hydroxyisophthalate
Molecular Weight (g/mol) 210.18
Peso formulazione 210.05