Learn More
Dimethyl 5-Nitroisophthalate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Nitro-isophthalic acid dimethyl ester |
| CAS | 13290-96-5 |
| Formula molecolare | C10 H9 N O6 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Dimethyl 5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylate |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H9NO6/c1-16-9(12)6-3-7(10(13)17-2)5-8(4-6)11(14)15/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC |
| IUPAC Name | dimethyl 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 239.18 |
| Peso formulazione | 239.043 |