Learn More
Dimethyl 5-Nitroisophthalate, TRC
Codice prodotto. 30383356
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30383356 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30383356 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD48055310G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitro-isophthalic acid dimethyl ester
CAS 13290-96-5
Formula molecolare C10 H9 N O6
Quantità 10 g
Sinonimo Dimethyl 5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylate
InChI Formula InChI=1S/C10H9NO6/c1-16-9(12)6-3-7(10(13)17-2)5-8(4-6)11(14)15/h3-5H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC
IUPAC Name dimethyl 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 239.18
Peso formulazione 239.043