Learn More
Dimethyl adipate, 99+%
Codice prodotto. 10741461 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10741461
Marca: Thermo Scientific Acros 181311000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 627-93-0 | C8H14O4 | 174.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 627-93-0
Formula molecolare C8H14O4
Molecular Weight (g/mol) 174.2
Numero MDL MFCD00008469
InChI Key UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl adipate, dimethyladipate, adipic acid dimethyl ester, hexanedioic acid, dimethyl ester, adipic acid, dimethyl ester, 1,6-dimethylhexanedioate, methyl adipate van, 1,6-dimethyl hexanedioate, dbe 6, unii-by71rx0r62
PubChem CID 12329
ChEBI CHEBI:34715
IUPAC Name dimethyl hexanedioate
SMILES COC(=O)CCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl adipate
Nota nome 99+%
Acidità 0.01% max. (as adipic acid)
Punto di fusione 8.0°C
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 109.0°C to 110.0°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 107°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3O2C(CH2)4CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4270 to 1.4290
Quantità 100 g
Beilstein 02, 652
Indice di Merck 10, 151
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,alcohols,carbon tetrachloride,,acetic acid
Viscosità 5 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 174.2
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethyl adipate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/