Learn More
Dimethyl Allylmalonate, TRC
Codice prodotto. 30379456
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30379456 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30379456 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4599605G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl Allylmalonate
CAS 40637-56-7
Formula molecolare C8H12O4
Quantità 5 g
Sinonimo Dimethyl 2-Allylmalonate, Dimethyl 2-(Prop-2-enyl)propane-1,3-dioate, 4,4-Bis(carboxymethoxy)-1-butene, Dimethyl 2-(2-propenyl)malonate, 2-propenylpropanedioic Acid Dimethyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C8H12O4/c1-4-5-6(7(9)11-2)8(10)12-3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
SMILES COC(C(C(OC)=O)CC=C)=O
IUPAC Name dimethyl 2-allylmalonate
Molecular Weight (g/mol) 172.18
Peso formulazione 172.07