Learn More
Dimethyl Aminoterephthalate, TRC
Codice prodotto. 30386430
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30386430 25 g
30379849 250 g
30381837 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30386430 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD46035025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5372-81-6
Formula molecolare C10 H11 N O4
Molecular Weight (g/mol) 209.19864
Sinonimo Aminoterephthalic acid dimethyl ester, Dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate, Dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dioate, Dimethyl 2-aminoterephthalate, Dimethyl 3-aminoterephthalate, Dimethyl o-aminoterephthalate, NSC 20561
IUPAC Name dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate
SMILES O=C(OC)C1=CC=C(C(=O)OC)C(N)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl Aminoterephthalate
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C10H11NO4/c1-14-9(12)6-3-4-7(8(11)5-6)10(13)15-2/h3-5H,11H2,1-2H3
Peso formulazione 209.0688