Learn More
Dimethyl azelate, 97%
Codice prodotto. 15409069
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15409069 5 g 5g
15419069 25 g 25g
15429069 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15409069 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17458.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1732-10-1 | C11H20O4 | 216.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1732-10-1
Formula molecolare C11H20O4
Molecular Weight (g/mol) 216.28
Numero MDL MFCD00025898
InChI Key DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl azelate, nonanedioic acid, dimethyl ester, methyl azelate, azelaic acid dimethyl ester, azelaic acid, dimethyl ester, 1,9-dimethyl nonanedioate, unii-29185k7oei, nonanedioic acid, 1,9-dimethyl ester, nonanedioic acid dimethyl ester, dimethyl nonane-1,9-dioate
PubChem CID 15612
SMILES COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl azelate
Punto di fusione 18°C
Densità 1.007
Punti di ebollizione 156°C (20 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula lineare CH3OOC(CH2)7COOCH3
Indice di rifrazione 1.437
Quantità 5 g
Beilstein 1710125
Indice di Merck 14,905
IUPAC Name 1,9-dimethyl nonanedioate
Peso formulazione 216.28
Percent Purity 97%