Learn More
Dimethyl bromomalonate, 90%, tech.
Codice prodotto. 10257420 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10257420 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10073600 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10257420 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 305190050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 868-26-8 | C5H7BrO4 | 211.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 868-26-8
Formula molecolare C5H7BrO4
Molecular Weight (g/mol) 211.02
Numero MDL MFCD00025865
InChI Key NEMOJKROKMMQBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl bromomalonate, dimethyl 2-bromomalonate, dimethylbromomalonate, propanedioic acid, bromo-, dimethyl ester, 2-bromo dimethyl malonate, 1,3-dimethyl 2-bromopropanedioate, dimethylbromomalo-nate, acmc-209qbk, dimethyl-2-bromomalonate, dimethyl 2-bromomalonate #
PubChem CID 70087
IUPAC Name dimethyl 2-bromopropanedioate
SMILES COC(=O)C(C(=O)OC)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl bromomalonate
Nota nome tech., 90%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.6000g/mL
Punti di ebollizione 105°C to 108°C (11.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3O2CCH(Br)CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4610 to 1.465
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.6
Peso formulazione 211.02
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid