Learn More
Dimethyl carbonate, 99+%, Extra Dry, AcroSeal™
Codice prodotto. 10483360 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10483360 1 L AcroSeal™ Glass Bottle 1L
13198473 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10483360 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 428730010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    152.00€ / 1L
    Risparmia 92.00€
    37% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 616-38-6 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 616-38-6
Formula molecolare C3H6O3
Molecular Weight (g/mol) 90.08
Numero MDL MFCD00008420
InChI Key IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192
PubChem CID 12021
ChEBI CHEBI:36596
IUPAC Name dimethyl carbonate
SMILES COC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl carbonate
Nota nome Extra Dry
Punto di fusione 2.0°C to 4.0°C
Colore Brown to White
Densità 1.0690g/mL
Punti di ebollizione 90.0°C
Punto d'infiammabilità 18°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare (CH3O)2CO
Indice di rifrazione 1.3672 to 1.3692
Quantità 1 L
Indice di Merck 15, 3263
Gravità specifica 1.069
Informazioni di solubilità Solubility in water: 139g/L. Other solubilities: soluble in all proportions with organic alcohols,soluble in all proportions with esters and ketones,miscible with acids and alkalies
Viscosità 0.625 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 90.08
Percent Purity 99+%
Grado Ultrasecco
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethyl carbonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.