Learn More
Dimethyl Carbonate, TRC
Codice prodotto. 30383905
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30383905 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30383905 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD446705500G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl Carbonate
CAS 616-38-6
Formula molecolare C3 H6 O3
Quantità 500 g
Sinonimo Carbonic acid, dimethyl ester, Carbonic acid dimethyl ester, AK 100, AK 100 (carbonate), Dimethyl carbonate, Methyl carbonate, Methyl carbonate ((MeO)2CO), NSC 9371
InChI Formula InChI=1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
SMILES COC(=O)OC
IUPAC Name dimethyl carbonate
Molecular Weight (g/mol) 90.0779
Peso formulazione 90.0317