Learn More
Dimethyl cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate, 97+%
Codice prodotto. 10617041 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10617041 5 g Bottiglia in vetro 5g
10195593 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10617041 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 255340050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 826-34-6 | C7H10O4 | 158.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 826-34-6
Formula molecolare C7H10O4
Molecular Weight (g/mol) 158.16
Numero MDL MFCD00062805
InChI Key JBVOSZYUSFDYIN-SYDPRGILSA-N
Sinonimo dimethyl cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate, dimethyl 1r,2s-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, cis-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, dimethylcis-1,2-cyclopropanedicarboxylate, cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid dimethyl ester, z, 1,2-cyclopropanedicarboxylic acid, dimethyl ester, 1r,2s-rel, 1,2-dimethyl 1r,2s-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1r,2s-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1,2-cyclopropanedicarboxylic acid, dimethyl ester, 1r,2s, 1,2-cyclopropanedicarboxylicacid, 1,2-dimethyl ester, 1r,2s-rel
PubChem CID 642979
IUPAC Name dimethyl (1S,2R)-cyclopropane-1,2-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1CC1C(=O)OC
Specifications
Materiale o nome chimico Dimethyl cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Punto di fusione 34°C to 38°C
Colore Colorless
Densità 1.1500g/mL
Punti di ebollizione 112.0°C (18.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4445 to 1.4465
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.15
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in all organic solvents
Peso formulazione 158.16
Percent Purity 97+%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Dimethyl cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico